Imprimer
Acide 3-(3,5-dibromophényl)propionique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(3,5-Dibromophenyl)propanoic acid
H54012.03 H54012.06
H54012.03EA 74 EUR
H54012.03 H54012.06
Acide 3-(3,5-dibromophényl)propionique ≥97%
Acide 3-(3,5-dibromophényl)propionique
Purity: 97% CAS No.: 923977-15-5 Molecular Formula: C9H8Br2O2 Formula Weight: 307.97 Melting Point: 62° Beilstein Reference: 10537616
Formule: C₉H₈Br₂O₂
Poids moléculaire: 307.97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973898
Numéro CAS: 923977-15-5