Isoquinoléine-5-amine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 1125-60-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 114465
Formule:
C₉H₈N₂ Point de fusion: 126…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006907 Numéro CAS: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |