Imprimer
Cuivre (II) formiate tetrahydraté 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18569.18 A18569.30
A18569.18EA 61 EUR
A18569.18 A18569.30
Cuivre (II) formiate tetrahydraté 98
Cuivre (II) formiate tetrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 5893-61-8 Molecular Formula: (HCO2)2Cu.4H2O Formula Weight: 225.65 (153.59anhy) Merck Reference: 14,2639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00167128
Formule: C₂H₂CuO₄·4H₂O
Poids moléculaire: 225.65 g/mol (153.59 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167128
Numéro CAS: 5893-61-8
EINECS: 208-865-8
ADR: 9 III