2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Purity: 99%
CAS No.: 1131-01-7
Molecular Formula: C10H12ClNO
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 781309
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO Point de fusion: 143…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000926 Numéro CAS: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |