Imprimer
Iron standard solution, 10000 mg/L Fe in 5% nitric acid (de Fe) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLFE2-3Y PLFE2-3X
634-0185EA 0 EUR
634-0185 634-0184
Iron standard solution, 10000 mg/L Fe in 5% nitric acid (de Fe) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST