Imprimer
Calcium standard solution, 10,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (de Ca) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLCA2-3X PLCA2-3Y
634-0156EA 0 EUR
634-0156 JOBIPLCA2-3Y
Calcium standard solution, 10,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (de Ca) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST