Imprimer
Strontium standard solution, 10000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLSR2-3Y PLSR2-3X
634-0280EA 0 EUR
634-0280 JOBIPLSR2-3X
Strontium standard solution, 10000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST