Imprimer

Acide chlorhydrique 500 ml/l

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

MC313118.1000 MC313118.5000
PRLSMC313118.1000EA 41.7 EUR
PRLSMC313118.1000 PRLSMC313118.5000
Acide chlorhydrique 500 ml/l
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR