Imprimer
Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC302526.1000 MC302526.9010
PRLSMC302526.1000EA 37.5 EUR
PRLSMC302526.1000 PRLSMC302526.9010
Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II