DL-Limonène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-Limonène, (±)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène, (±)-Dipentène, (±)-p-Mentha-1,8-diène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₆ Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa) Point de fusion: –89 °C Densité: 0,8462 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062992 Numéro CAS: 138-86-3 EINECS: 205-341-0 UN: 2052 ADR: 3,III Indice Merck: 12,05518 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -89 °C |
Molar Mass | 136.24 g/mol |
Boiling Point | 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.1 hPa (20 °C) |