Imprimer
Acide sulfurique 20%
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC306573.2500 MC306573.9025
PRLSMC306573.2500EA 78.3 EUR
PRLSMC306573.2500 PRLSMC306573.9025
Acide sulfurique 20%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II