Imprimer
Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Pt) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLPT3-2Y PLPT3-2X
634-0248EA 1610 EUR
634-0248 634-0247
Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Pt) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de platinium
Rattaché à un SRM de NIST
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST