Imprimer
Or 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Au) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLAU3-2Y PLAU3-2X
634-0141EA 1340 EUR
634-0141 634-0140
Or 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Au) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST