Imprimer
Pointes robotiques pour plates-formes automatisées Agilent
Fournisseur: BIOTIX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VB-0030-3SC 63300094 63300093 63300092
736-0409EA 857 EUR
736-0409 736-0413 736-0614 BITX63300092
Pointes robotiques pour plates-formes automatisées Agilent
Pointes de pipettes
Les pointes robotiques Biotix pour plates-formes Agilent™ VPrep ® et Bravo® sont conçues pour garantir une compatibilité complète, ne nécessitant aucune modification dans les scripts de programmation de la suite logicielle de manipulation des liquides de la plate-forme.
  • En polypropylène vierge de qualité médicale
  • Les pointes sont certifiées BioReady™ et sont garanties exemptes de RNase, DNase et d'endotoxines (apyrogènes)
  • Disponibles en version standard ou avec filtre
Fabriquées selon les normes techniques les plus strictes pour des systèmes robotisés, les pointes extrêmement droites ciblent le centre des puits des microplaques avec précision, offrant une précision exceptionnelle sans risque de blocage.