Imprimer
Sonde à fromage
Fournisseur: GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3122 3120 3121 3124
300-0145EA 551 EUR
300-0145 300-0143 300-0144 GERB3124
Sonde à fromage
Échantillonneurs Préleveurs de solides
En acier nickelé. Conçue pour l'échantillonnage de petits noyaux et le test de la préparation des fromages sans qu'il soit nécessaire de les découper. Pour une utilisation dans l'industrie de transformation du lait et les fromageries.
  • Poignée en plastique noir
  • Deux tailles différentes disponibles