Imprimer
VWR®, Pantalon HACCP, polyester/coton
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1944EA 58.6 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, Pantalon HACCP, polyester/coton
Tenue de travail
Ce pantalon, composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton, est certifié HACCP et, par conséquent, adapté à une utilisation dans les zones sensibles à l'hygiène dans la transformation et la fabrication des aliments. Ils sont idéaux pour être portés en combinaison avec les manteaux VWR® HACCP.
  • Deux poches latérales et deux poches arrière recouvertes d'un rabat
  • Taille élastiquée avec fermeture boutonnée
  • Les pantalons pour hommes comportent également des passants de ceinture
Densité : 215 g/m²
Couleur : Blanc.
DIN 10524
Certifications: DIN 10524.