Imprimer
VWR®, Pantalons ESD
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1929EA 99.6 EUR
113-1929 113-1936 113-1935 113-1934 113-1933 113-1932 113-1923 113-1898 113-1899 113-1919 113-1920 113-1931 113-1922 113-1930 113-1924 113-1925 113-1926 113-1927 113-1928 113-1921 113-5997
VWR®, Pantalons ESD
Tenue de travail
Ces pantalons pour hommes et pour femmes sont fabriqués à 63% en polyester, à 35% en coton et à 2% en fibre résistante (carbone). Ce mélange spécial de matières offre des caractéristiques antistatiques/ESD permanentes. Ces pantalons sont ainsi adaptés à tout type d'application dans le domaine de la fabrication électronique.
  • Avec deux poches latérales et deux poches arrière
  • Taille ajustable pour plus de confort
  • Les pantalons pour homme sont également dotés d'un passant
  • Lavables à 60 °C, ils conviennent au nettoyage industriel
Ils peuvent être associés aux blouses ESD VWR®.
Couleur: blanc
Densité : 190 g/m²
Certifications: EN 1149-5, EN 61340-5-1, Oeko-Tex® Standard 100