Imprimer
VWR®, Tuniques sans col, pour femmes, polyester/coton
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1860EA 50.6 EUR
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Tuniques sans col, pour femmes, polyester/coton
Tenue de travail
Ces tuniques pour femme sans col tailleur sont fabriquées à partir de 65% de polyester et 35% de coton. Elles conviennent parfaitement à une utilisation en environnement médical, notamment aux soins médicaux.
  • Deux poches latérales et une poche poitrine découpée
  • Fermeture par boutons-pression sous patte avec 5 boutons-pression
  • Coupe ajustée grâce aux pinces à l'avant et à l'arrière
  • Lavables à 95 °C, adaptées au nettoyage industriel
Couleur : blanc
Densité : 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Conforme à la norme Oeko-Tex® Standard 100.