Imprimer
Portoirs de vidange, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Poxygrid®
149-0197EA 390 EUR
149-0197
Portoirs de vidange, Poxygrid®
Portoirs Égouttoirs
Portoirs pour le séchage des tubes à essai, béchers, flacons et autre verrerie de laboratoire. Le support a des pieds à embout en caoutchouc antidérapant pour une utilisation sur une table, ou des boucles métalliques à l'arrière pour un montage mural.
  • Trois rangées de supports en épingle à cheveux avec revêtement époxy (14 en tout) accueillent la verrerie avec des cols de 18 mm de diam. int. ou plus
  • La rangée du haut comporte 12 broches droites de 102 mm de long pour accueillir des éléments de plus petite taille
  • Les bacs en polystyrène récupèrent l'eau d'égouttage.