Imprimer
Portoirs pour tubes à essai, demi-taille, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187881301 F187881600 F187881601 F187881603 F187882000 F187882001
BELAF187881301EA 122 EUR
BELAF187881301 BELAF187881600 BELAF187881601 BELAF187881603 BELAF187882000 BELAF187882001
Portoirs pour tubes à essai, demi-taille, Poxygrid®
Portoirs Tube Racks
Les grilles en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion sont revêtues d'époxy durci à chaud.
  • Insensible aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Résiste à une plage de températures de −223 à 121 ºC ; autoclavable
Parfaits pour une utilisation dans des bains-marie, hottes d'aspiration et hottes à flux laminaire.
Choix de trois couleurs : orange pour l'avertissement de risque biologique, vert et bleu pour une utilisation générale en laboratoire.