Imprimer
VWR®, Blouses PE/coton, HACCP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1812EA 55.1 EUR
113-1812 113-1823 113-1822 113-1821 113-1820 113-1819 113-1818 113-1817 113-1816 113-1815 113-1806 113-1814 113-1805 113-1813 113-1807 113-1808 113-1809 113-1810 113-1811 113-1804 113-5993
VWR®, Blouses PE/coton, HACCP
Tenue de travail
Ces blouses réutilisables respectent les exigences HACCP et conviennent donc au secteur de l'agro-alimentaire. 65% polyester / 35% coton, elles sont dotées d'un col montant, de poignets droits ajustables à 2 niveaux, de deux poches intérieures latérales et d'une poche poitrine intérieure.
  • Idéales pour la manipulation, la préparation et la fabrication des aliments
  • Fermeture par boutons-pression sous patte
  • Coupe cintrée pour la version femme
  • Adaptées au lavage industriel (95 °C)
Densité : 215 g/m²
Couleur: blanc
DIN 10524
Certifications: DIN 10524.