Imprimer
VWR®, Blouses de laboratoire pour homme, coton ou polyester/coton
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1779EA 53.1 EUR
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Blouses de laboratoire pour homme, coton ou polyester/coton
Tenue de travail
Ces blouses réutilisables pour hommes sont soit en 100% coton, soit en 65% polyester/ 35% coton. Les deux tissus sont robustes, résistants aux déchirures et durables. Les blouses sont disponibles avec un col tailleur ou un col montant.
  • Fermeture par boutons-pression dissimulés et poignets réglables en deux étapes
  • Deux poches latérales et une poche poitrine
  • Fente latérale pour un meilleur confort de port
  • Lavable à 95 °C, adapté au lavage industriel
Densité : 215 g/m²
Couleur : blanc
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Conforme à la norme Oeko-Tex® Standard 100.