Imprimer
VWR®, Blouses femme, coton ou polyester/coton
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1682EA 55.9 EUR
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Blouses femme, coton ou polyester/coton
Tenue de travail
Ces blouses réutilisables pour femmes sont soit en 100% coton, soit en 65% polyester/35% coton. Les deux tissus sont robustes, résistants aux déchirures et durables. Les blouses sont disponibles avec un col tailleur ou un col montant.
  • Fermeture par boutons-pression dissimulés et poignets réglables en deux étapes
  • Deux poches latérales et une poche poitrine
  • Coupe ajustée, avec ceinture au dos et fente latérale
  • Lavable à 95 °C, adapté au lavage industriel
Densité : 215 g/m²
Couleur : blanc
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Conforme à la norme Oeko-Tex® Standard 100.