Imprimer
Pince à sertir/dessertir les bouchons à vis 8 canaux, Matrix®
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 1755 EUR
479-1200 479-1067
Pince à sertir/dessertir les bouchons à vis 8 canaux, Matrix®
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Cette pince à sertir/dessertir permet un traitement manuel ergonomique pour un portoir complet de tubes Matrix® ou Nunc™ Cryobank ou Bank-It™ en moins d'une minute. Conçue pour sertir les tubes au couple de serrage optimal afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et d'empêcher la perte d'échantillon au cours du stockage.
  • Fonctionnement par commutateur
  • La grande barre d'éjection permet d'évacuer et de remplacer facilement les bouchons
Vitesse: 4 secondes pour sertir/dessertir 8 tubes
l×p×h: 50,8×95×251 mm
Poids: 0,44 kg
En savoir plus