Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, indexés
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F187450023 F187450099
BELAF187450023EA 114 EUR
BELAF187450023 BELAF187450099
Portoirs pour tubes à essais, indexés
Portoirs Tube Racks
Polypropylène blanc, autoclavables
  • Excellent outil pour les laboratoires cliniques. Utilisé pour identifier l'emplacement des tubes à essais pour plusieurs échantillons
  • Les applications typiques incluent l'équipement de traitement robotisé d'échantillons, avec 3 ou 4 portoirs par unité.
  • Disponibles en numérotation standard ou en serpentin
  • Des numéros ultra-visibles sont clairement sérigraphiés sur le haut du portoir
Les portoirs ont été conçus pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides, avec des orifices ronds et des tolérances serrées. Ils contiennent des tubes de 10 - 13 mm pour réduire le nombre d'échantillons perdus et les dommages matériels. Une plus grande efficacité est obtenue en utilisant les emplacements numérotés pour la programmation, ce qui se traduit par un débit supérieur.