Imprimer
Béchers, à double paroi, pour la mise à température, en acier inoxydable
Fournisseur: KGW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2200 2201 2202 2204 2203 2205
462-1112EA 885 EUR
462-1112 462-1114 462-1115 462-1111 KGWA2203 KGWA2205
Béchers, à double paroi, pour la mise à température, en acier inoxydable
Béchers
Made of stainless steel.
  • Good resistance to breaking
  • Operating temperature max. 200 °C
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • Olive welded
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.