Imprimer
Béchers de mise à température
Fournisseur: KGW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1351 1352 1353 1356
462-1101EA 213 EUR
462-1101 462-1102 462-1103 KGWA1356
Béchers de mise à température
Béchers
Verre borosilicaté 3.3.
  • Pression dynamique de refroidissement max. 0,5 bar
  • Résistance thermique élevée
  • Très bonne résistance chimique
Pour la mise à température des liquides. Le milieu de mise à température est pompé autour de la double paroi à l'aide d'un thermostat.