Imprimer
Pilons jetables pour microtubes de 1,5 ml
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F199230000 F199230001
BELAF199230000EA 322 EUR
BELAF199230000 BELAF199230001
Pilons jetables pour microtubes de 1,5 ml
Mortiers et pilons Pilons
Les pilons en plastique à usage unique sont excellents pour remettre en suspension les cellules bactériennes, précipités de protéines ou acides nucléiques et les culots d'autres matériaux.
  • Avec microtubes à centrifuger de 1,5 ml de la même forme pour un broyage optimal
  • Les pilons sont également disponibles sans tubes
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable