Imprimer
Tubes de dialyse, TRIAL KITS
Fournisseur: Spectrum Laboratories
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
131486T 131414T 131054T 131090T 131198T 131270T 131342T 131378T 131450T 132720T 132655T 132678T 132665T 132680T 132725T 132676T 132754T 132724T 132709T 132703T 132682T 132675T 132670T 132660T 132650T 132645T 132684T
734-2453EA 371 EUR
734-2453 734-2451 734-2445 734-2446 734-2447 734-2448 734-2449 734-2450 734-2452 734-2443 734-2439 734-2441 734-2440 734-2442 734-2444 734-2640 734-2646 734-2643 734-2645 734-2644 734-2641 734-2639 734-2638 734-2637 734-2636 734-2635 734-2642
Tubes de dialyse, TRIAL KITS
Tuyaux Membranes de dialyse
Les tubes Spectra/Por® TRIAL KITS sont disponibles en longueur de 1 et 5 m, et parfaitement adaptés si votre application nécessite seulement un nombre limité de tubes de dialysis.
  • Hydrophilic, symmetric porosity
Les tubes Spectra/Por® 1, 2 et 3 se présentent sous 2 diamètres différents et en longueur de 5 m pour les TRIAL KITS avec une membrane en cellulose régénérée (RC). Ils couvrent tous les seuils de coupure dans la gamme des tubes de dialyse Spectra/Por® RC: 3,5 kDa, 6 - 8 kDa et 12 - 14 kDa. Ils comportent un bouchon standard et un bouchon lesté.
Sont également disponibles 9 TRIAL KITS avec une membrane Biotech en ester de cellulose (CE) de 1 m, couvrant les 9 différents seuils de coupure: de 100 Da jusqu'à 1 million de Da. Le diamètre standard des tubes pour tous les TRIAL KITS CE est de 10 mm et les tubes comportent 2 bouchons universels.