Imprimer
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-1-Phenylethanol-[²H₉]
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 EUR
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) pour spectroscopie RMN
(±)-1-Phenylethanol-[D9]
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
Poids moléculaire: 131.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 19547-01-4
UN: 2937
ADR: 6.1 III