4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
p-tert-Butylcalix[4]arene
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Formule:
C₄₄H₅₆O₄ Point de fusion: 339…344 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066280 Numéro CAS: 60705-62-6 |