Imprimer
(Iodomethyl)cyclopentane ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25391.14 B25391.06
B25391.14EA 721 EUR
B25391.14 B25391.06
(Iodomethyl)cyclopentane ≥98% stabilisé
(Iodomethyl)cyclopentane
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 27935-87-1 Molecular Formula: C6H11I Formula Weight: 210.06 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.542 Boiling Point: 78°/17mm MDL No.: MFCD03453190
Formule: C₆H₁₁I
Poids moléculaire: 210.06 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (17 mmHg)
Densité: 1.614
Point éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453190
Numéro CAS: 27935-87-1