Imprimer
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 73.2 EUR
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodomethyl)cyclopentane 98% stabilisé
(Iodomethyl)cyclopentane
Formule: C₆H₁₁I
Poids moléculaire: 210.06 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (17 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453190
Numéro CAS: 27935-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder