Imprimer
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 33.1 EUR
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol