Imprimer
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
303850010 303850050
ACRO303850010EA 101 EUR
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043396
Numéro CAS: 99395-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)