(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 90319-52-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 129-132°
Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Formule:
C₉H₉NO₂ Point de fusion: 129…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192393 Numéro CAS: 90319-52-1 |