Imprimer
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
402160025 402160250
ACRO402160025EA 90.2 EUR
ACRO402160025 ACRO402160250
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone 99%, >99% ee
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064496
Numéro CAS: 90719-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥99 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)