Imprimer
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16770.03 A16770.06 A16770.14
A16770.03EA 52.1 EUR
A16770.03 A16770.06 A16770.14
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 102029-44-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 4782551
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010846
Numéro CAS: 102029-44-7