Imprimer
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
A14029.03 A14029.06
A14029.03EA 72 EUR
A14029.03 A14029.06
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 17016-83-0 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 3588198
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010847
Numéro CAS: 17016-83-0