Imprimer
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
297860010 297860050 297860250
ACRO297860010EA 45.9 EUR
ACRO297860010 ACRO297860050 ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010847
Numéro CAS: 17016-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)