Imprimer
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
297850010 297850050 297850250
ACRO297850010EA 87.9 EUR
ACRO297850010 ACRO297850050 ACRO297850250
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075172
Numéro CAS: 95530-58-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)