Imprimer
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5 M dans le THF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050 368320250 368321000
ACRO368320050EA 32.7 EUR
ACRO368320050 ACRO368320250 ACRO368321000
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5 M dans le THF
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
Formule: C₄H₉F₃Si
Point d'ébullition: 40 °C (760 mmHg)
Densité: 0,895 g/cm³
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M