Imprimer
Thulium standard solution, 10,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14402.AD 14402.AE
14402.ADEA 176 EUR
14402.AD 14402.AE
Thulium standard solution, 10,000 mg/L Tm in 5% nitric acid (de Tm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thulium
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certifications: Traçabilité NIST