Imprimer
Osmium standard solution, 1,000 mg/L Os in 20% hydrochloric acid (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13871.AD 13871.AE 13871.AP
13871.ADEA 263 EUR
13871.AD 13871.AE 13871.AP
Osmium standard solution, 1,000 mg/L Os in 20% hydrochloric acid (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'osmium
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certifications: Traçabilité NIST