Imprimer
Diborure de titane ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Titane borure
44558.09 44558.18
44558.09EA 51.7 EUR
44558.09 44558.18
Diborure de titane ≥99.5% (base métaux)
Diborure de titane
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-63-5 Molecular Formula: B2Ti Formula Weight: 69.50 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.38 Appearance: Gray Odour: Odourless Melting Point: 3225° MDL No.: MFCD00049595
Formule: B₂Ti
Poids moléculaire: 69.5 g/mol
Point de fusion: 3225 °C
Densité: 4.38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049595
Numéro CAS: 12045-63-5
EINECS: 234-961-4