Imprimer
Diborure d'hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr) (max. 2% Zr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hafnium boride
43664.30 43664.09 43664.18
43664.30EA 1510 EUR
43664.30 43664.09 43664.18
Diborure d'hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr) (max. 2% Zr)
Diborure d'hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 12007-23-7 Molecular Formula: B2Hf Formula Weight: 200.11 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 10.5 Melting Point: 3250° MDL No.: MFCD00016125
Formule: B₂Hf
Point de fusion: 3250 °C
Densité: 10,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016125
Numéro CAS: 12007-23-7
EINECS: 234-500-7