Imprimer
4,4'-Thiodiphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4'-Thiodiphenol
L04308.22 L04308.36
L04308.22EA 61.9 EUR
L04308.22 L04308.36
4,4'-Thiodiphénol ≥98%
4,4'-Thiodiphénol
Purity: 98+% CAS No.: 2664-63-3 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 2050739 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002349
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002349
Numéro CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II