Sulfure de chlorométhyle et de méthyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 2373-51-5
Molecular Formula: CH3SCH2Cl
Formula Weight: 96.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Stench
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1730851
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000923
Formule:
C₂H₅ClS Point d'ébullition: 104…105 °C Densité: 1,160 Point éclair: 17 °C (62 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000923 Numéro CAS: 2373-51-5 EINECS: 219-148-4 ADR: 3,II |