Imprimer
Diméthylphénylsilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04558.09 L04558.18
L04558.09EA 62.5 EUR
L04558.09 L04558.18
Diméthylphénylsilane ≥97%
Diméthylphénylsilane
Purity: 97% CAS No.: 766-77-8 Molecular Formula: C8H12Si Formula Weight: 136.27 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -124° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 2204906 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008257
Formule: C₈H₁₂Si
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: –124 °C
Densité: 0,879
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008257
Numéro CAS: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
ADR: 3,III