Imprimer
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane 96%, tiges
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
L00550.03 L00550.06
L00550.03EA 48.9 EUR
L00550.03 L00550.06
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane 96%, tiges
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane
Purity: 96% CAS No.: 20082-71-7 Molecular Formula: C8H6ClF5Si Formula Weight: 260.66 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 78-81°/10mm Beilstein Reference: 2858407 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000500
Formule: C₈H₆ClF₅Si
Point d'ébullition: 78…81 °C (10 mmHg)
Densité: 1,381
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000500
Numéro CAS: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
UN: 2987
ADR: 8,II